Läs mer
ZEOprep™ C18 Funktionaliserad
Produktkod. 30049031 Handla allt Zeochem Produkter
Change view
60Å , 5 kg
90Å , 1 kg
Porstorlek:
60Å
90Å
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Kvantitet Förpackningsstorlek
30049031 60Å , 5 kg - - -
30048957 - 60Å 100 g 100g
30049006 - 90Å 500 g -
30048950 - 90Å 5 kg -
30049024 - 60Å 1 kg -
30048971 - 90Å 100 g 100g
30049017 90Å , 1 kg - - -
30048967 - 60Å 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30049031 Leverantör ZEOprep Leverantörsnummer 302089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56275.00 SEK
    51621.34 SEK / 5kg
    Save 4653.66 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. C18 funktionaliserad oregelbunden silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. C18-liganden ger kiseldioxiden en opolär yta, idealisk för läkemedel och mer.
  • C18 funktionaliserad för RP-applikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 5 kg
Produkttyp Silikagel
Material Silikagel
Fas C18 Funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden