Läs mer
ZEOprep™ Klassisk, (ACT ) Fuktinnehåll< 1 %
Handla allt Zeochem Produkter
:
1 kg
5 kg
Beskrivning
- Mycket låg fukthalt (< 1 %)
- Perfekt för fuktkänsliga applikationer
- Irregular Amorphous Silica Gel
- Hög renhet
- Europeisk tillverkning
- Schweizisk noggrannhet och konsistens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- Smal partikelstorleksfördelning
- 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
- Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
- Hög belastningsförmåga
- Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 35 till 70μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvalitet | Fukthalt< 1 % |
| Kvantitet | 5 kg |
| Typ | Silikagel |
| Material | Silikagel |
| Fas | Bar Silica |
| Partikelform | Oregelbunden |