Läs mer
ZEOprep™ ZEOprep™ Klassisk, (ACT ) Fuktinnehåll< 1 %
Produktkod. 30048972 Handla allt Zeochem Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30048972 1 kg 1kg
30048960 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30048972 Leverantör ZEOprep™ Leverantörsnummer 302099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    968.13 SEK / 1kg
    Save 76.87 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. Oregelbundet formad silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. Att ha en fukthalt av< 1% gör den idealisk för fuktkänsliga applikationer.
  • Mycket låg fukthalt (< 1 %)
  • Perfekt för fuktkänsliga applikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 35 till 70μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvalitet Fukthalt< 1 %
Kvantitet 1 kg
Produkttyp Kiselgel
Material Silikagel
Fas Bar Silica
Partikelform Oregelbunden