Läs mer
ZEOprep™ Klassisk, (ACT ) Fuktinnehåll< 1 %
Produktkod. p-200108384 Handla allt Zeochem Produkter
:
1 kg
5 kg
Produktkod. 30048960
Brand: ZEOprep 302100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. Oregelbundet formad silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. Att ha en fukthalt av< 1% gör den idealisk för fuktkänsliga applikationer.
  • Mycket låg fukthalt (< 1 %)
  • Perfekt för fuktkänsliga applikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 35 till 70μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvalitet Fukthalt< 1 %
Kvantitet 5 kg
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas Bar Silica
Partikelform Oregelbunden