Beskrivning
- Standard fukthalt på 2 till 4 %
- Irregular Amorphous Silica Gel
- Hög renhet
- Europeisk tillverkning
- Schweizisk noggrannhet och konsistens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- Smal partikelstorleksfördelning
- 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
- Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
- Hög belastningsförmåga
- Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 40 till 63μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvantitet | 1 kg |
| Produkttyp | Kiselgel |
| Material | Silikagel |
| Fas | Bar Silica |
| Partikelform | Oregelbunden |