Beskrivning
- Standardfuktighetshalt på 2 till 4 %
- Oregelbunden amorf kiseldioxidgel
- Hög renhet
- Europeisk tillverkning
- Schweizisk noggrannhet och konsekvens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- Smal partikelstorleksfördelning
- Partikelstorleksintervallet 20 till 500 μm
- Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
- Hög lastbarhet
- Val av packstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, blixt, förberedelse och processskala
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 40 till 63μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvalitet | Fuktinnehåll 2 % till 4 % |
| Kvantitet | 25 kg |
| Produkttyp | Kiselgel |
| Material | Silikagel |
| Fas | Bar Silica |
| Partikelform | Oregelbunden |