Läs mer
ZEOprep™ Klassisk, (HYD) fukthalt 4 till 6 %
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200108385 Handla allt Zeochem Produkter
:
40 till 63μ m, 1 kg
40 till 63μ m, 5 kg
60 till 200μ m, 1 kg
60 till 200μ m, 5 kg
Produktkod. 30048982
Brand: ZEOprep 302103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. Oregelbundet formad silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. ZEOprep HYD har en fukthalt på 4 till 6 % för processer som är bättre lämpade för en mer hydratiserad kiseldioxid.
  • Fukthalt av hydrerad kiseldioxid 4 till 6 %
  • Robust kiseldioxid för en mängd olika applikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvalitet Fukthalt 4 till 6 %
Kvantitet 5 kg
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas Bar Silica
Partikelform Oregelbunden