Läs mer
ZEOprep™ ZEOprep™ Diol funktionaliserad
Produktkod. 30049026 Handla allt Zeochem Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30049026 1 kg -
30048965 100 g 100g
30048949 500 g -
30049002 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30049026 Leverantör ZEOprep™ Leverantörsnummer 300187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16100.00 SEK
    14377.28 SEK / 1kg
    Save 1722.72 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. Diol-funktionaliserad Oregelbunden silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. DIOL-liganden resulterar i en mindre polär yta än bar kiseldioxid.
  • DIOL funktionaliserad för yta med låg polaritet
  • Idealisk för lipidapplikationer
  • Lämplig för SFC Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 1 kg
Produkttyp Kiselgel
Material Silikagel
Fas DIOL funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden