Läs mer
ZEOprep™ NH2 funktionaliserad
Produktkod. 30048973 Handla allt Zeochem Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30048973 5 kg -
30048962 100 g 100g
30048997 1 kg 1kg
30048955 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30048973 Leverantör ZEOprep Leverantörsnummer 302092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54670.00 SEK
    50298.23 SEK / 5kg
    Save 4371.77 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. NH2 Oregelbundet formad silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. NH2-ligand ger kiseldioxiden en medium polär yta, idealisk för scavenger-applikationer.
  • NH2/Amino funktionaliserad medium polär yta
  • Idealisk för kolhydrater och N2-innehållande heterocykler och aminer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 5 kg
Produkttyp Kiselgel
Material Silikagel
Fas NH2 funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden