Beskrivning
- NH2/Amino funktionaliserad medium polär yta
- Idealisk för kolhydrater och N2-innehållande heterocykler och aminer
- Irregular Amorphous Silica Gel
- Hög renhet
- Europeisk tillverkning
- Schweizisk noggrannhet och konsistens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- Smal partikelstorleksfördelning
- 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
- Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
- Hög belastningsförmåga
- Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 40 till 63μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvantitet | 1 kg |
| Typ | Silikagel |
| Material | Silikagel |
| Fas | NH2 funktionaliserad |
| Partikelform | Oregelbunden |