Läs mer
ZEOprep™ NH2 funktionaliserad
Produktkod. p-200108388 Handla allt Zeochem Produkter
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
Produktkod. 30048973
Brand: ZEOprep 302092
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. NH2 Oregelbundet formad silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. NH2-ligand ger kiseldioxiden en medium polär yta, idealisk för scavenger-applikationer.
  • NH2/Amino funktionaliserad medium polär yta
  • Idealisk för kolhydrater och N2-innehållande heterocykler och aminer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 5 kg
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas NH2 funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden