Läs mer
ZEOsphere™
Descrizione
- Högpresterande sfärisk silikagel
- Hög renhet
- Schweizisk noggrannhet och konsistens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Brett urval av funktionaliseringsalternativ
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- 100 A, 120 A och 300 A porstorlekar tillgängliga
- 10μ m partikelstorlek
- Lämplig för medium till högt tryck
- Hög belastningsförmåga
- Oöverträffad service och support
- Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, flash och process
Specifica
Specifica
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Porstorlek | 100Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvantitet | 100 g |
| Produkttyp | Kiselgel |
| Material | Silikagel |
| Fas | C18 Funktionaliserad |
| Partikelform | Sfärisk |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?