Läs mer
ZEOsphere™
Description
- Högpresterande sfärisk silikagel
- Hög renhet
- Schweizisk noggrannhet och konsistens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Brett urval av funktionaliseringsalternativ
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- 100 A, 120 A och 300 A porstorlekar tillgängliga
- 10μ m partikelstorlek
- Lämplig för medium till högt tryck
- Hög belastningsförmåga
- Oöverträffad service och support
- Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, flash och process
Spécification
Spécification
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Porstorlek | 120 Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvantitet | 100 g |
| Produkttyp | Kiselgel |
| Material | Silikagel |
| Fas | NH2 funktionaliserad |
| Partikelform | Sfärisk |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?