Läs mer
ZEOsphere™ ZEOsphere™
Produktkod. 30049004
Change view
Porstorlek:
100Å
120 Å
300Å
Fas:
C18 Funktionaliserad
C4 Funktionaliserad
C8 Funktionaliserad
DIOL funktionaliserad
NH2 funktionaliserad
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Fas Kvantitet
30049004 100Å C8 Funktionaliserad 100 g
30048994 100Å C8 Funktionaliserad 500 g
30049016 100Å C8 Funktionaliserad 1 kg
30048964 100Å C18 Funktionaliserad 100 g
30049019 100Å C18 Funktionaliserad 500 g
30049027 100Å C18 Funktionaliserad 1 kg
30049028 100Å DIOL funktionaliserad 100 g
30048993 100Å DIOL funktionaliserad 500 g
30048979 100Å DIOL funktionaliserad 1 kg
30049008 120 Å C8 Funktionaliserad 100 g
30048980 120 Å C8 Funktionaliserad 500 g
30048998 120 Å C8 Funktionaliserad 1 kg
30049012 120 Å C18 Funktionaliserad 100 g
30048996 120 Å C18 Funktionaliserad 500 g
30049023 120 Å C18 Funktionaliserad 1 kg
30048977 120 Å DIOL funktionaliserad 100 g
30048969 120 Å DIOL funktionaliserad 500 g
30049018 120 Å DIOL funktionaliserad 1 kg
30048981 120 Å NH2 funktionaliserad 100 g
30049032 120 Å NH2 funktionaliserad 500 g
30049011 120 Å NH2 funktionaliserad 1 kg
30049001 300Å C4 Funktionaliserad 1 kg
30048951 300Å C4 Funktionaliserad 500 g
30048986 300Å C4 Funktionaliserad 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 30049004 Leverantör ZEOsphere™ Leverantörsnummer 300292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6325.00 SEK
    5374.79 SEK / 100g
    Save 950.21 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
ZEOsphere™ är en sfärisk kromatografisk silikagel med hög renhet och hög prestanda, idealisk för högpresterande, högupplösta reningar och separationer tillgängliga med 10μ m porer med partikelstorlekar 100 A, 120 A och 300 A och funktionaliserade format (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Högpresterande sfärisk silikagel
  • Hög renhet
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Brett urval av funktionaliseringsalternativ
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • 100 A, 120 A och 300 A porstorlekar tillgängliga
  • 10μ m partikelstorlek
  • Lämplig för medium till högt tryck
  • Hög belastningsförmåga
  • Oöverträffad service och support
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash och process
Specifikationer
Partikelstorlek 10 μm
Porstorlek 100Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 100 g
Produkttyp Kiselgel
Material Silikagel
Fas C8 Funktionaliserad
Partikelform Sfärisk