Läs mer
ZEOsphere™ ZEOsphere™
Beskrivning
- Högpresterande sfärisk silikagel
- Hög renhet
- Schweizisk noggrannhet och konsistens
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- ISO Certifiering
- Brett urval av funktionaliseringsalternativ
- Hög kemisk och mekanisk stabilitet
- 100 A, 120 A och 300 A porstorlekar tillgängliga
- 10μ m partikelstorlek
- Lämplig för medium till högt tryck
- Hög belastningsförmåga
- Oöverträffad service och support
- Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
- Lämplig för gravitation, flash och process
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Porstorlek | 100Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Kvantitet | 100 g |
| Produkttyp | Kiselgel |
| Material | Silikagel |
| Fas | DIOL funktionaliserad |
| Partikelform | Sfärisk |