Läs mer
ZEOsphere™
Produktkod. 30049032
Change view
Porstorlek:
100Å
120 Å
300Å
Fas:
C18 Funktionaliserad
C4 Funktionaliserad
C8 Funktionaliserad
DIOL funktionaliserad
NH2 funktionaliserad
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Fas Kvantitet
30049032 120 Å NH2 funktionaliserad 500 g
30049004 100Å C8 Funktionaliserad 100 g
30048994 100Å C8 Funktionaliserad 500 g
30049016 100Å C8 Funktionaliserad 1 kg
30048964 100Å C18 Funktionaliserad 100 g
30049019 100Å C18 Funktionaliserad 500 g
30049027 100Å C18 Funktionaliserad 1 kg
30049028 100Å DIOL funktionaliserad 100 g
30048993 100Å DIOL funktionaliserad 500 g
30048979 100Å DIOL funktionaliserad 1 kg
30049008 120 Å C8 Funktionaliserad 100 g
30048980 120 Å C8 Funktionaliserad 500 g
30048998 120 Å C8 Funktionaliserad 1 kg
30049012 120 Å C18 Funktionaliserad 100 g
30048996 120 Å C18 Funktionaliserad 500 g
30049023 120 Å C18 Funktionaliserad 1 kg
30048977 120 Å DIOL funktionaliserad 100 g
30048969 120 Å DIOL funktionaliserad 500 g
30049018 120 Å DIOL funktionaliserad 1 kg
30048981 120 Å NH2 funktionaliserad 100 g
30049011 120 Å NH2 funktionaliserad 1 kg
30049001 300Å C4 Funktionaliserad 1 kg
30048951 300Å C4 Funktionaliserad 500 g
30048986 300Å C4 Funktionaliserad 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 30049032 Leverantör ZEOsphere Leverantörsnummer 302112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28480.00 SEK
    22589.69 SEK / 500g
    Save 5890.31 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
ZEOsphere™ är en sfärisk kromatografisk silikagel med hög renhet och hög prestanda, idealisk för högpresterande, högupplösta reningar och separationer tillgängliga med 10μ m porer med partikelstorlekar 100 A, 120 A och 300 A och funktionaliserade format (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Högpresterande sfärisk silikagel
  • Hög renhet
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Brett urval av funktionaliseringsalternativ
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • 100 A, 120 A och 300 A porstorlekar tillgängliga
  • 10μ m partikelstorlek
  • Lämplig för medium till högt tryck
  • Hög belastningsförmåga
  • Oöverträffad service och support
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash och process
Specifikationer
Partikelstorlek 10 μm
Porstorlek 120 Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 500 g
Produkttyp Silikagel
Material Silikagel
Fas NH2 funktionaliserad
Partikelform Sfärisk