Läs mer
ZEOsphere™
Produktkod. p-200085145
Porstorlek:
100Å
120 Å
300Å
Fas:
C18 Funktionaliserad
C4 Funktionaliserad
C8 Funktionaliserad
DIOL funktionaliserad
NH2 funktionaliserad
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Produktkod. 30049004
Brand: ZEOsphere 300292
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOsphere™ är en sfärisk kromatografisk silikagel med hög renhet och hög prestanda, idealisk för högpresterande, högupplösta reningar och separationer tillgängliga med 10μ m porer med partikelstorlekar 100 A, 120 A och 300 A och funktionaliserade format (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Högpresterande sfärisk silikagel
  • Hög renhet
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Brett urval av funktionaliseringsalternativ
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • 100 A, 120 A och 300 A porstorlekar tillgängliga
  • 10μ m partikelstorlek
  • Lämplig för medium till högt tryck
  • Hög belastningsförmåga
  • Oöverträffad service och support
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash och process
Specifikationer
Partikelstorlek 10 μm
Porstorlek 100Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 100 g
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas C8 Funktionaliserad
Partikelform Sfärisk