missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zeranol (mixture of isomers) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319721
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319721 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319721 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17948000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zeranol
CAS 55331-29-8
Analyt- eller komponentnamn Zeranol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H26 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, Zeranol (racemic)
InChI formel InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3
LEDER CC1CCCC(O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
IUPAC-namn 7,15,17-trihydroxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),15,17-trien-13-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 322.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 322.178 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.