Läs mer
Parker Hannifin™ Zero Air Generator
Produktkod. 12598976
Change view
Flödeshastighet:
1 till 30 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12598976 1 till 30 LPM Varje
1 options
Produktkod. 12598976 Leverantör Parker Hannifin™ Leverantörsnummer UHP10ZASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70715.00 SEK
    34055.88 SEK / Paket med 1
    Save 36659.12 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-03-2027
  • Ultrahög renhet, organisk fri, luft för GC-förbränningsdetektorer
  • Öka analysens upplösning och detektionsgränser
  • Kompakt, pålitlig med minimal uppmärksamhet och underhåll av operatören
  • Eliminera obekväma och potentiellt farliga luftcylindrar
  • Återbetalningstiden är vanligtvis mindre än 24 månader
  • Modeller tillgängliga för att leverera upp till 75 FID för GC förbränningsdetektorapplikationer.
Specifikationer
Djup (engelska) 16,7 tum
Djup (metriskt) 425 mm
Flödeshastighet 1 till 30 LPM
Höjd (engelska) 12,8 tum.
Höjd (metrisk) 325 mm
Max. Omgivningstemperatur 40 °C, 104 °F
Utloppstryck 145 psig
Uttagsstorlek 1/8 tum Kompressionskoppling
Vikt (metrisk) 10.2 kg
Bredd (engelska) 13,4 tum
Bredd (metrisk) 340 mm
Elektriska krav 207-253 V 50/60 Hz
För användning med (applikation) Ultrahög renhet, organisk-fri luft för GC-förbränningsdetektorer som kommer att öka analysens upplösning och detektionsgränser