Läs mer
SI Analytics™ Nollpunktslösning för syreelektroder
Produktkod. 10788821 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Syreelektroder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10788821 Syreelektroder Varje
1 options
Produktkod. 10788821 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285138287
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för syrgaselektroder, modeller OX 1100 och OX 1100+
  • För syreelektroder OX 1100/OX 1101
  • Levereras i ampuller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Levereras i 60 ampuller
För användning med (utrustning) Syreelektroder