Läs mer
ZVG™ ZetClean™ Torkare Bowl™ Polytex™ Torka av dispenserhinkar
Beskrivning
Den fuktiga Polytex™ våtservetter från zetClean™ produktsortimentet är oumbärligt för renlighet på alla arbetsplatser, särskilt på arbetsplatser där vatten för handrengöring inte är lättillgängligt. De Polytex™ våtservetter, indränkta i skonsamma rengöringsmedel, är lämpliga för att ta bort fett, lim, bläck, vax, kol, grafit, gräsfläckar och till och med envisa föroreningar, som tjära eller fett. Tack vare vitamin E och aloe vera är de särskilt hudvänliga. Rengöringsservetterna är förpackade i en bekväm torkare Bowl™ dispenserhink, vilket säkerställer att de fuktiga rengöringsmedlen förblir effektiva under lång tid och inte torkar ut.
- Högkvalitativa våtservetter för mångsidig användning
- Mycket hållbar och luddfri
- 100 % polypropen
- Indränkt i skonsamma rengöringsmedel
- Behaglig fräsch apelsindoft
- Lätt avrivbar perforering för bekväm användning
- Återförslutningsbar dispenserhink
- Särskilt hudvänlig tack vare vitamin E och Aloe Vera
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkare |
| Längd (engelska) | 9,8 tum |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (engelska) | 9,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Turkos knapp |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |