Läs mer
Newtex™ ZetexPlus™ 200-serien Värmebeständiga handskar
Produktkod. 15123415 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
14 tum
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15123415 14 tum 1 par
1 options
Produktkod. 15123415 Leverantör Newtex™ Leverantörsnummer 8636410
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar är tillverkade av ZetexPlus™ Vermikulitbelagd glasfibertyg för skydd mot temperaturer upp till 1500 °F under längre tidsperioder.
  • Vermikulitbeläggning avleder värme jämnt över handskens yta
  • Beläggning ökar avsevärt temperaturklassificeringen och nötningsbeständigheten
  • Premium ullfoder
  • Dubbelsömnad och förstärkt
  • Oorganiska fibrer ger inte farlig utgasning
Specifikationer
Beläggningsmaterial Vermikulit
Färg Solbränna
Material ZetexPlus Glasfibertyg
Storlek Universell
Temperatur (engelska) Max. 1500 °F (förlängd), 2000 °F (Intermittent)
Temperatur (metrisk) Max 815 °C (förlängd), 1095 °C (intermittent)
För användning med (applikation) Ugns-/ugnsdrift, värmebearbetningsanläggningar och industrimiljöer med hög temperatur
Handske manschettstil Öppna
Liner material Ull
Serie ZetexPlus™ 200
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm