Läs mer
ZVG™ zetForm™ C-vikt handdukar
Click to view available options
Färg:
Naturlig
Vitt
Lager:
1-lagers
2-lagers
Material:
Återvunnet papper
Vävnad
Bredd (metrisk):
31 cm
33 cm
Description
Oavsett om det är på kontor, restauranger, verkstäder, utbildningsinstitutioner eller sjukvårdsinrättningar, ZVG™ erbjuder lämpliga och noggrant samordnade hygienprodukter för alla potentiella applikationer.
- Hudvänlig zetForm™ flervikta handdukar torkar händerna snabbt och tillförlitligt
- Särskilt hög uppsugningsförmåga hos det robusta återvunna materialet
- Behagligt mjukvävnadskvaliteter skapar ett uppfriskande toalettklimat
- Förbrukningen minskar och kostnaderna minskar
- Tillverkad av 100 % oblekt, ofärgat återvunnet material
- Hygienisk handtorkning
- Obs: De engångshanddukar som används i europeiska tvättrum är utrustade med olika vikta dispensersystem.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Handduk |
| Längd (engelska) | 9,8 tum |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (engelska) | 13 tum |
| Bredd (metrisk) | 33 cm |
| Material | Vävnad |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 3072 Handdukar |
| Lager | 2-lagers |