Läs mer
ZVG™ zetForm™ C-vikt handdukar
De zetForm™ Vikta handdukar möjliggör hygienisk handtorkning med prick-till-prick-prägling.
1190.00 SEK - 1575.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp Handduk
Längd (engelska) 9,8 tum
Längd (metrisk) 25 cm
Disponibel Engångsbruk
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Färg Lager Material Bredd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Lager Material Bredd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17873725
Visa dokument
ZVG™
15300-04
Naturlig 1-ply Återvunnet papper 31 cm
1190.00 SEK
Paket med 24
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-09-2025
Lägg i varukorgen
17803675
View Documents
ZVG™
15320-04
Vitt 2-ply Vävnad 33 cm
1575.00 SEK
Paket med 24
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Beräknad leverans: 05-09-2025
Add to basket
Description
Description
Oavsett om det är på kontor, restauranger, verkstäder, utbildningsinstitutioner eller sjukvårdsinrättningar, ZVG™ erbjuder lämpliga och noggrant samordnade hygienprodukter för alla potentiella applikationer.
  • Hudvänlig zetForm™ flervikta handdukar torkar händerna snabbt och tillförlitligt
  • Särskilt hög uppsugningsförmåga hos det robusta återvunna materialet
  • Behagligt mjukvävnadskvaliteter skapar ett uppfriskande toalettklimat
  • Förbrukningen minskar och kostnaderna minskar
  • Tillverkad av 100 % oblekt, ofärgat återvunnet material
  • Hygienisk handtorkning
    Obs: De engångshanddukar som används i europeiska tvättrum är utrustade med olika vikta dispensersystem.
Specifications
Specifications
Handduk
9,8 tum
25 cm
Engångsbruk
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
ZVG™ zetForm™ C-vikt handdukar