Läs mer
ZVG™ zetForm™ W-vikta handdukar
Lager:
2-ply
3-ply
Beskrivning
- Hudvänliga vikta handdukar torkar händerna snabbt och pålitligt
- Särskilt hög absorptionsförmåga av ofärgat, robust återvunnet material
- Behagligt mjukvävnadskvaliteter skapar ett uppfriskande toalettklimat
- Hygienisk handtorkning
- Med punkt-till-punkt prägling
- Förpackad i en låda med 20 förpackningar, 160 ark per förpackning
Obs: Toaletter i europeiska toaletter är utrustade med olika vikta engångshanddukar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduk |
| Längd (engelska) | 8,7 tum |
| Längd (metrisk) | 22 cm |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Vävnad |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 3200 ark (20x160 ark) |
| Lager | 2-ply |