Läs mer
ZVG™ zetForm™ Z-vikt handduk
Beskrivning
Oavsett om det är på kontor, restauranger, verkstäder, utbildningsinstitutioner eller sjukvårdsinrättningar, ZVG™ erbjuder lämpliga och noggrant samordnade hygienprodukter för alla potentiella applikationer. Dessa hudvänliga zetForm™ hopvikta handdukar torkar händerna snabbt och tillförlitligt. Den särskilt höga absorptionsförmågan hos det robusta återvunna pappret och mjukheten skapar ett uppfriskande toalettklimat. Som ett resultat minskar förbrukningen och kostnaderna minskar.
I en ny tillverkningsprocess binds de enskilda skikten av tissuepapperet samman på många punkter över hela ytan. Detta skapar en enhetlig struktur som är extremt rivtålig. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en flerskiktshandduk (hög absorptionsförmåga).
- Mjuk vävnadskvalitet
- Hög uppsugningsförmåga
- Snävt vikta
- Präglat
- Hygienisk handtorkning
- Med punkt-till-punkt prägling
Obs: De engångshanddukar som används i europeiska tvättrum är utrustade med olika vikta dispensersystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduk |
| Längd (engelska) | 9,4 tum |
| Längd (metrisk) | 24 cm |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 24 cm |
| Material | Vävnad |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 3750 Handdukar/Pk. |
| Lager | 2-ply |