Läs mer
ZVG™ ZetGigant™ Stora toalettpappersrullar
Produktkod. 17863545
Change view
Längd (metrisk):
235 m
350 m
Diameter (metrisk):
26 cm
31 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
17863545 235 m 26 cm
17803565 350 m 31 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17863545 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1905200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ZetGigant™ erbjuder högkvalitativt toalettpapper av vit tissue som är präglat och perforerat, vilket gör det lätt att riva av.
ZVG™ erbjuder ett utvalt sortiment av voluminösa, absorberande och robusta toalettpapper. De zetGigant™ stor rulle visar sin verkliga storlek genom att sätta nya ekonomiska standarder: mindre frekvent påfyllning, minskad underhållstid och konstant tillgänglighet.
  • Präglat och perforerat
  • Lämplig för dispensrar med en diameter på 26 eller 31 cm
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper
Längd (engelska) 257 yd.
Längd (metrisk) 235 m
Bredd (engelska) 3,6 tum
Bredd (metrisk) 9.2 cm
Material Återvunnen fiber
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 26 cm
Lager 2-ply