Läs mer
ZVG™ ZetGigant™ Stora toalettpappersrullar
Längd (metrisk):
235 m
350 m
Diameter (metrisk):
26 cm
31 cm
Beskrivning
ZVG™ erbjuder ett utvalt sortiment av voluminösa, absorberande och robusta toalettpapper. De zetGigant™ stor rulle visar sin verkliga storlek genom att sätta nya ekonomiska standarder: mindre frekvent påfyllning, minskad underhållstid och konstant tillgänglighet.
- Präglat och perforerat
- Lämplig för dispensrar med en diameter på 26 eller 31 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpapper |
| Längd (engelska) | 257 yd. |
| Längd (metrisk) | 235 m |
| Bredd (engelska) | 3,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 9.2 cm |
| Material | Återvunnen fiber |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) | 26 cm |
| Lager | 2-ply |