Läs mer
ZVG™ ZetGigant™ Små toalettpappersrullar
Produktkod. 12661205
Mått (L x B):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Material:
Återvunnen fiber
AIRFLEX tyg
Lager:
2-lagers
3-lagers
Produktkod. 12661205
Brand: ZVG™ 1900504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ZetGigant™ Mjuktoalettpapper i små rullar ger hög kvalitet och komfort. Med perforerat silkespapper och små rullar ger den enkel hantering.
ZVG™ erbjuder ett utvalt sortiment av voluminösa, absorberande och robusta toalettpapper. Den höga avkastningen zetGigant™ roll , som sätter nya ekonomiska standarder, bevisar sin verkliga storlek: sällan påfyllning, minskade underhållstider och konstant driftberedskap.
  • Små rullar
  • Perforerad
  • Med eller utan blommönster
  • Varje rulle innehåller 250 ark
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper
Längd (engelska) 3,1 tum.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (engelska) 3,1 tum.
Bredd (metrisk) 8 cm
Material Återvunnen fiber
Färg Vitt
Mått (L x B) 8 x 8 cm
Lager 2-lagers