Läs mer
ZVG™ ZetGigant™ Små toalettpappersrullar
Produktkod. 17833535
Mått (L x B):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Material:
Återvunnen fiber
AIRFLEX tyg
Lager:
2-lagers
3-lagers
Produktkod. 17833535
Brand: ZVG™ 1900804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ZetGigant™ Mjuktoalettpapper i små rullar ger hög kvalitet och komfort. Med perforerat silkespapper och små rullar ger den enkel hantering.
ZVG™ erbjuder ett utvalt sortiment av voluminösa, absorberande och robusta toalettpapper. Den höga avkastningen zetGigant™ roll , som sätter nya ekonomiska standarder, bevisar sin verkliga storlek: sällan påfyllning, minskade underhållstider och konstant driftberedskap.
  • Små rullar
  • Perforerad
  • Med eller utan blommönster
  • Varje rulle innehåller 250 ark
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper
Längd (engelska) 4,3 tum
Längd (metrisk) 11 cm
Bredd (engelska) 3,7 tum
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Material Återvunnen fiber
Färg Vitt
Mått (L x B) 11 x 9,5 cm
Lager 3-lagers