Läs mer
ZVG™ zetMedica™ Miljövänliga medicinska rullar
Produktkod. 17833545
Change view
Vikt (metrisk):
8.72 kg
10.94 kg
11.54 kg
12.77 kg
Bredd (metrisk):
39 cm
50 cm
55 cm
59 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Bredd (metrisk)
17833545 8.72 kg 39 cm
17813525 10.94 kg 50 cm
17843545 11.54 kg 55 cm
17813545 12.77 kg 59 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17833545 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1231401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00 SEK
    443.76 SEK / 6 rullar
    Save 16.24 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa medicinska rullar gjorda av återvunnet material är perforerade och har punkt-till-punkt-prägling, vilket möjliggör hållbar användning i medicinska tillämpningar.
  • Effektiv för att snabbt förbereda lokalerna i vårdområdet för nästa patient
  • Vävnaden är mjuk och mycket absorberande
  • Materialet fastnar inte på huden och absorberar omedelbart fukt och fett
  • Rullar är ekonomiskt användbara tack vare sin perforering och förblir alltid rena vid avrivningskanten
  • Lämplig läkarrullehållare; kan monteras antingen på väggen eller direkt på sängen
  • Tillverkad av återvunnet material
  • Innehåller cirka 260 avrivbara ark per rulle
  • Med punkt-till-punkt prägling
I en ny tillverkningsprocess binds cellulosadukens individuella lager samman på många punkter över hela ytan. Detta skapar ett starkt band mellan lagren, vilket gör dem mycket rivtåliga. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en trasa i flera lager (hög uppsugningsförmåga).
Specifikationer
Produkttyp Rullpapper
Färg Vitt
Material papper
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 100 m
Lager 2-ply
Kvantitet 6 rullar
Vikt (metrisk) 8.72 kg
Bredd (metrisk) 39 cm