Läs mer
ZVG™ zetMedica™ Medicinska vävnadsrullar
Produktkod. 10737534
Change view
Vikt (metrisk):
10.26 kg
10.59 kg
Bredd (metrisk):
55 cm
59 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Bredd (metrisk)
10737534 10.59 kg 55 cm
10549672 10.26 kg 59 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737534 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1225500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 SEK
    487.27 SEK / 9 rullar
    Save 19.73 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Denna perforerade medicinska rullpapper har punkt-till-punkt-prägling för enkel hantering. Det vita tissuematerialet säkerställer effektiv och hygienisk användning.
  • Effektiv för att snabbt förbereda lokalerna i vårdområdet för nästa patient
  • Vävnaden är mjuk och mycket absorberande
  • Materialet fastnar inte på huden och absorberar omedelbart fukt och fett
  • Olika rullar är ekonomiskt användbara tack vare sin perforering och förblir alltid rena vid avrivningskanten
  • Lämplig läkarrullhållare kan monteras antingen på väggen eller direkt på sängen
  • Rullen innehåller cirka 130 avrivbara ark
  • Tillverkad med punkt-till-punkt prägling
I en ny tillverkningsprocess binds cellulosadukens individuella lager samman på många punkter över hela ytan. Detta skapar ett starkt band mellan lagren, vilket gör dem mycket rivtåliga. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en trasa i flera lager (hög uppsugningsförmåga).
Specifikationer
Produkttyp Rullpapper
Färg Vitt
Material papper
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 50 m
Lager 2-ply
Kvantitet 9 rullar/pk.
Vikt (metrisk) 10.59 kg
Bredd (metrisk) 55 cm