Läs mer
ZVG™ zetPutz™ Fleecedukar
Beskrivning
Mycket absorberande specialbomullstyg baserat för mångsidiga rengörings- och underhållsuppgifter. I den zetPutz™ sortimentet, hittar du ytterligare universaldukar, svampar och disktrasor för andra rengöringsuppgifter. När små såväl som grova smuts måste avlägsnas effektivt och ekonomiskt, ZVG™ produkter är idealiska.
- Universellt tillämplig
- Mycket absorberande
- Låg ludd
- Rivtålig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trasa |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 35 cm |
| Bredd (engelska) | 13 tum |
| Bredd (metrisk) | 33 cm |
| Material | Skinna |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förpackningsmängd | 415 Wipes/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |