Läs mer
ZVG™ zetPutz™ Multitex™ Rengöringsduksrulle
Produktkod. 17813535
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17813535 Blått
1 options
Produktkod. 17813535 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1114901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.18 SEK
    478.45 SEK / 1 rullar
    Save 48.73 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad av viskos nonwoven-material med textilliknande egenskaper, denna tvättbara trasa är mycket mjuk och extremt rivtålig.
  • Högkvalitativa fibertyger med textil karaktär är lämpliga för både våt- och kemtvätt på grund av sin höga hållfasthet
  • Mycket mjuk och luddfri
  • Kan absorbera stora mängder vätska samtidigt som den förblir rivtålig
  • Lösningsmedelsresistent och livsmedelssäker
  • Kan tvättas och urvridas vid rengöring
  • Används vanligtvis i känsliga arbetsområden som finmekanik, elektronik, bilindustri och målarverkstäder
  • Viskosfibertyg med textilkaraktär
  • Rullen innehåller 475 avrivbara ark
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polypropen, Viskos, Bomull
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar