Läs mer
ZVG™ zetPutz™ Polytex™ Lätt rengöringsduksrulle
Beskrivning
Polytex™ är idealiska för användning i storkök, livsmedelsindustrin, samt bilverkstäder och måleriverkstäder. De ger ett rent och ekonomiskt alternativ för många applikationer och kan till och med ta bort envisa fläckar eftersom de är tvättbara.
- Tillverkad av 100% polypropen
- Kan tvättas och återanvändas flera gånger
- Avtorknings- och lösningsmedelsbeständig
- Mycket absorberande
- Silikon- och luddfri
- Matsäker
- Varje rulle innehåller 500 avrivbara ark
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Längd (metrisk) | 38 cm |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |