Läs mer
ZVG™ zetRoll™ Handduksrullar
Produktkod. 17823555
Change view
Mått (L x B):
130 m x 21 cm
150 m x 20 cm
153 m x 20,3 cm
Material:
Återvunnet papper
Cellulosa
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material
17823555 130 m x 21 cm Återvunnet papper
10331582 150 m x 20 cm Cellulosa
17823565 153 m x 20,3 cm Cellulosa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17823555 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1644200
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De zetRoll™ Hand Towel Roll ger hög uppsugningsförmåga och möjliggör hygienisk handtorkning. Med sin prick-till-prick-prägling är den särskilt bekväm att använda.
Den höga kvaliteten zetRoll™ engångspappersrullar är idealiska för gastronomi, skolor, vårdinrättningar, kök och viktiga på bensinstationer för att noggrant ta bort smuts, olja och bränslerester. De ger ett snabbt och bekvämt sätt att torka händer eller snabbt torka av ytor eller föremål i närheten. Alla 2-lagers och 3-lagers pappershandduksrullar har punkt-till-punkt prägling.
  • Vitt
  • Hög uppsugningsförmåga
  • Hygienisk handtorkning
  • Med punkt-till-punkt prägling
Punkt-till-punkt prägling: I en ny tillverkningsprocess binds pappershanddukens individuella lager samman på flera punkter över hela ytan. Detta skapar en enhetlig struktur som är mycket rivtålig. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en flerskiktshandduk (hög absorptionsförmåga).
Specifikationer
Produkttyp Handduk
Längd (engelska) 426.5 ft.
Längd (metrisk) 130 m
Bredd (engelska) 8,3 tum
Bredd (metrisk) 21 cm
Material Återvunnet papper
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 130 m x 21 cm
Lager 2-ply