Läs mer
ZVG™ zetRoll™ Handduksrullar
Beskrivning
Den höga kvaliteten zetRoll™ engångspappersrullar är idealiska för gastronomi, skolor, vårdinrättningar, kök och viktiga på bensinstationer för att noggrant ta bort smuts, olja och bränslerester. De ger ett snabbt och bekvämt sätt att torka händer eller snabbt torka av ytor eller föremål i närheten. Alla 2-lagers och 3-lagers pappershandduksrullar har punkt-till-punkt prägling.
- Vitt
- Hög uppsugningsförmåga
- Hygienisk handtorkning
- Med punkt-till-punkt prägling
Punkt-till-punkt prägling: I en ny tillverkningsprocess binds pappershanddukens individuella lager samman på flera punkter över hela ytan. Detta skapar en enhetlig struktur som är mycket rivtålig. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en flerskiktshandduk (hög absorptionsförmåga).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduk |
| Längd (engelska) | 426.5 ft. |
| Längd (metrisk) | 130 m |
| Bredd (engelska) | 8,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 21 cm |
| Material | Återvunnet papper |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 130 m x 21 cm |
| Lager | 2-ply |