Läs mer
Isofield™ Zetta 230 icke-steril TieOon Cleanroom Ansiktsmask - ISO Klass 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Produktkod. 30178905
Change view
Storlek:
Bred
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178905 Bred Paket med 500
1 options
Produktkod. 30178905 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 60330
Beräknad leverans: 10-12-2026
Zetta är ISO Klass 4 kompatibel. Zetta är också gjord av lågluddande renrumsmaterial för att säkerställa bästa klassens renlighet. Den individuellt förpackade Zetta har utmärkt bakterie- och partikelfiltreringseffektivitet och ett utmärkt val för GMP Betyg C/D-miljöer.
  • Icke-steril tie-on ansiktsmask för renrum
  • 230 mm längd med formbar noslist
  • 3-lagers non-woven konfiguration
  • Mycket effektiv bakterie- och partikelfiltrering
  • Partikelavskiljning (Helmke-trumma) Kategori I
  • Individuellt förpackad för att bibehålla lågt CFU-antal
  • Påsar tryckta med IPA-beständigt bläck för att bibehålla spårbarheten
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Slipsar
Material Polyeten, polypropen
Storlek Bred
Sterilitet Icke-steril
Stil Plisserad