missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ZFP36 Monoclonal Antibody (OTI1F2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA502382S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ZFP36 Monoclonal antibody specifically detects ZFP36 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifikationer
| ZFP36 | |
| Monoclonal | |
| 0.51 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P26651 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7538 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1F2 | |
| Unconjugated | |
| Zfp36 | |
| G0/G1 switch regulatory protein 24; G0S24; GOS24; growth factor-inducible nuclear protein NUP475; mRNA decay activator protein ZFP36; Nup475; RNF162A; Tax interacting protein; TIS11; TIS11A; TIS11D; TISII; TNF alpha inhibitor; TPA-induced sequence 11; Tristetraprolin; tristetraprolin; LOW QUALITY PROTEIN: mRNA decay activator protein ZFP36; tristetraproline; TTP; Zfp36; zfp-36; ZFP36 ring finger protein; zinc finger protein 36; zinc finger protein 36 homolog; zinc finger protein 36, C3H type, homolog; zinc finger protein, C3H type, 36 homolog | |
| Full length human recombinant protein of human ZFP36 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering