Läs mer
Invitrogen™ Zfp566 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15868783
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15868783 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15868783 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA570376
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.
Zfp566 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Zfp566
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Zfp566
Genaccessionsnr. 0
Gene Alias 2700043M03Rik; mszf4; RGD1563239; Zfp566; zinc finger protein 566
Gensymboler Zfp566
Värd art Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the following sequence YECKECGKAFSSGSNFTQHQRIHTGEKPYECKECGNAFSQSSQLIKHQRI.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 502316
Målarter Rat
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG