missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
ZGPAT Polyclonal antibody specifically detects ZGPAT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ZGPAT |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 532 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | GPATC6G patch domain-containing protein 6, GPATCH6Zinc finger and G patch domain-containing protein, KIAA1847Zinc finger CCCH domain-containing protein 9, MGC44880, ZC3H9FLJ14972, ZC3HDC9dJ583P15.3, zinc finger, CCCH-type with G patch domain, ZIPzinc finger CCCH-type with G patch domain-containing protein |
| Värd art | Chicken |
| Immunogen | Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ZGPAT. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ZGPAT. Amino Acid Squence: CQEQRKADTHKKMTEF |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?