missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zibotentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zibotentan |
| CAS | 186497-07-4 |
| Molekylformel | C19H16N6O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-(3-Methoxy-5-methyl-2-pyrazinyl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]-3-pyridinesulfonamide, N-(3-Methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]pyridine-3sulfonamide, ZD 4054 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16N6O4S/c1-12-10-21-17(19(23-12)28-2)25-30(26,27)15-4-3-9-20-16(15)13-5-7-14(8-6-13)18-24-22-11-29-18/h3-11H,1-2H3,(H,21,25) |
| LEDER | COc1nc(C)cnc1NS(=O)(=O)c2cccnc2c3ccc(cc3)c4ocnn4 |
| IUPAC-namn | N-(3-methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]pyridine-3-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.43 |
| Formel vikt | 424.0954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?