missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zidebactam, MedChemExpress
Beskrivning
Zidebactam (WCK-5107) is a potent β-lactamase inhibitor. Zidebactam also is a penicillin-binding protein2 (PBP2) inhibitor with an IC50 of 0.26 μg/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zidebactam |
| CAS | 1436861-97-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H21N5O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | WCK-5107 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (638.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (127.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@H]1CCCNC1)NNC([C@@H]2CC[C@@H]3C[N@]2C(N3OS(=O)(O)=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.4 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?