Läs mer
Zidovudine EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Zidovudine EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 25526-94-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 Cl N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. B (EP), 892U81, GW 297366X, USP Zidovudine Related Compound B, Ph Eur Zidovudine Impurity B, 3-chloro-3-deoxythymidine 892U81, 3'-chloro-3'-deoxythymidine, Zidovudine Related Compound B, Zidovudine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Visa mer |