Läs mer
Zidovudin EP Förorening C (Tymin), Mikromol™
Produktkod. 17998354
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998354 100 mg
17988044 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17998354 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0534.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Zidovudin EP Förorening C (Tymin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymin
CAS 65-71-4
Analyt- eller komponentnamn Thymin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H6 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
LEDER CC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-metyl-1H-pyrimidin-2,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 126,0429 g/mol