Läs mer
Zidovudin, Mikromol™
Produktkod. 18011310
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18011310 250 mg
1 options
Produktkod. 18011310 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0173.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Zidovudin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zidovudine
CAS 30516-87-1
Analyt- eller komponentnamn Zidovudine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N5 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine (GR 63367X), BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
LEDER CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 267.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 267,0968 g/mol