Läs mer
Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab
Produktkod. 11974074
Change view
Kvantitet:
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974074 2,5 l 2.5 L
1 options
Produktkod. 11974074 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL04.0603.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 SEK
    843.50 SEK / 2.5 L
    Save 601.50 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Används i Ziehl-Neelsen mikrobiologiska färgning för undersökning av mykobakterier. Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab är en speciell bakteriologisk färgning som används för att identifiera syrafasta organismer, som motstår färgning med vanliga metoder. Mykobakterier är färgade magentaröda.
Inledningsvis färgar fuchsin-karbon varje cell. När färgningslösningen kombineras med sur alkohol (vanligtvis saltsyra i etanol eller IPA), avlägsnas fläcken från icke syrafasta bakterier, eftersom de inte har ett vaxartat lipidskikt som motstår avfärgning. En metylenblå motfärgning kan sedan appliceras, som plockas upp av icke syrafasta bakterier. När de ses under mikroskopet ser de syrafasta bakterierna röda ut, medan andra bakterier verkar blåa.
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration Fuchsin, fenol och etanol i vatten
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Odör Svag
Densitet 0.97g/mL
Färg Rött
pH ±7
Kvantitet 2,5 l
Flampunkt 47 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fuchsine acc. Ziehl solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuchsine basic, Phenol, Ethanol