Läs mer
Zika Virus (SPH2015) Envelope Antibody (35), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18610508 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18610508 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18610508 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP305856APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Zika Virus (SPH2015) Envelope
Användningsområden Sandwich ELISA Capture
Klassificering Monoclonal
Klona 35
Konjugera APC
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus