Läs mer
Zika Virus (SPH2015) NS1 Mouse anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Zika Virus (SPH2015) NS1 Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) NS1 in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Zika Virus (SPH2015) NS1 |
| Användningsområden | ELISA, Sandwich ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | HRP |
| Gene Alias | Zika NS1, ZIKV NS1, ZIKV-NS1 |
| Värd art | Mouse |
| Kvantitet | 5 Plates |
| Regulatorisk status | RUO |
| Målarter | Virus |
| Innehåll och lagring | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Visa mer |