Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Produktkod. 16691832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16691832 25 g 25g
16681832 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16691832 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463300250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111406-87-2
Molekylvikt (g/mol) 236.29
MDL-nummer MFCD00866097
InChI-nyckel MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 1-[l-(l-bensotiofen-2-yl)etyl]-l-hydroxiurea
LEDER CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zileuton
Molekylformel C11H12N2O2S
Kvantitet 25 g
Formel vikt 236.29
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.